Learn More
2-Amin-3-brompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735270
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
13534-99-1
C5H5BrN2
173.01
MFCD03095187
RBCARPJOEUEZLS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-2-pyridylamine, 3-bromo-pyridin-2-ylamine, 3-bromanylpyridin-2-amine, bromo-aminopyridine, bromopyridin-2-amine, pubchem1241, 3-bromo-2-aminopyridine
817700
3-Bromopyridin-2-Amin
C1=CC(=C(N=C1)N)Br
13534-99-1
C5H5BrN2
173.01
MFCD03095187
RBCARPJOEUEZLS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-2-pyridylamine, 3-bromo-pyridin-2-ylamine, 3-bromanylpyridin-2-amine, bromo-aminopyridine, bromopyridin-2-amine, pubchem1241, 3-bromo-2-aminopyridine
817700
3-Bromopyridin-2-Amin
C1=CC(=C(N=C1)N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromopyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61.0°C to 65.0°C
Farbe Braun bis Grau
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-bromopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.