Learn More
2-Amin-3-brompyridin, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 360580050
Weitere Details : CAS : 13534-99-1 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
13534-99-1 | |
173.01 | |
RBCARPJOEUEZLS-UHFFFAOYSA-N | |
817700 | |
C1=CC(=C(N=C1)N)Br |
C5H5BrN2 | |
MFCD03095187 | |
2-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-2-pyridylamine, 3-bromo-pyridin-2-ylamine, 3-bromanylpyridin-2-amine, bromo-aminopyridine, bromopyridin-2-amine, pubchem1241, 3-bromo-2-aminopyridine | |
3-Bromopyridin-2-Amin |
Spezifikation
2-Amino-3-bromopyridine | |
Glasflasche | |
61.0°C to 65.0°C | |
13534-99-1 | |
100.0 | |
C5H5BrN2 | |
2-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-2-pyridylamine, 3-bromo-pyridin-2-ylamine, 3-bromanylpyridin-2-amine, bromo-aminopyridine, bromopyridin-2-amine, pubchem1241, 3-bromo-2-aminopyridine | |
C1=CC(=C(N=C1)N)Br | |
173.01 | |
173.01 | |
98% |
Authentic | |
Braun bis Grau | |
5g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD03095187 | |
RBCARPJOEUEZLS-UHFFFAOYSA-N | |
3-Bromopyridin-2-Amin | |
817700 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Amino-3-bromopyridine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.