Learn More
2-Amino-3-chlor-1,4-benzoldicarbonsäure-1,4-dimethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-chloro-1,4-benzenedicarboxylic Acid 1,4-Dimethyl Ester |
| CAS | 1357366-94-9 |
| Summenformel | C10H10ClNO4 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10ClNO4/c1-15-9(13)5-3-4-6(10(14)16-2)8(12)7(5)11/h3-4H,12H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(C(=O)OC)c(Cl)c1N |
| IUPAC-Name | Dimethyl-2-amino-3-chlorbenzol-1,4-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 243.64 |
| Formelmasse | 243.0298 |