Learn More
2-Amino-3-chlor-5-(trifluoromethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
CAS | 79456-26-1 |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 95°C to 97.5°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C6H4ClF3N2 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /