Learn More
2-Amino-3-chlor-N-hydroxy-propanamid-15N,d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-chloro-N-hydroxy-propanamide-15N,d3 |
| CAS | 1794713-69-1 |
| Summenformel | C3H4D3ClN15NO2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-chloro-propionohydroxamic-15N,d3 Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7ClN2O2/c4-1-2(5)3(7)6-8/h2,8H,1,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D,6+1 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(N)C(=O)[15NH]O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-3-chlor-2,3,3-trideuterio-N-hydroxypropan(^{15}N)amid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.56 |
| Formelmasse | 142.0355 |