Learn More
2-Amino-3-chlorpyridin, 97 %, Acros Organics
Catalog Number p-4812727
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
39620-04-7
C5H5ClN2
128.56
RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro pyridine, 3-chloro-2-pyridinamine, 3-chloro-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-3-chloro-pyridine, 3-chloranylpyridin-2-amine, o-aminochloropyridine
693267
3-Chlorpyridin-2-Amin
C1=CC(=C(N=C1)N)Cl
39620-04-7
C5H5ClN2
128.56
RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro pyridine, 3-chloro-2-pyridinamine, 3-chloro-2-pyridinylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-3-chloro-pyridine, 3-chloranylpyridin-2-amine, o-aminochloropyridine
693267
3-Chlorpyridin-2-Amin
C1=CC(=C(N=C1)N)Cl
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-chloropyridine
Schmelzpunkt 58.0°C to 60.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-chloropyridine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.