Learn More
2-Amino-3-cyan-5-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032644
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1347815-41-1
C6H4IN3
245.023
MFCD20040120
NJLCSLOABAUGHW-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-iodonicotinonitrile, 2-amino-3-cyano-5-iodopyridine, 2-amino-5-iodo-nicotinonitrile
65815340
2-Amino-5-Iopyridin-3-Carbonitril
C1=C(C(=NC=C1I)N)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1347815-41-1
C6H4IN3
245.023
MFCD20040120
NJLCSLOABAUGHW-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-iodonicotinonitrile, 2-amino-3-cyano-5-iodopyridine, 2-amino-5-iodo-nicotinonitrile
65815340
2-Amino-5-Iopyridin-3-Carbonitril
C1=C(C(=NC=C1I)N)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-cyano-5-iodopyridine
Schmelzpunkt 193°C to 197°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 245.02
Reinheit (%) 97%