Learn More
2-Amino-3-hydroxypyridin, TRC
Artikelnummer. 30328613
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328613 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328613 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61165850G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-hydroxypyridine
CAS 16867-03-1
Summenformel C5 H6 N2 O
Menge 50 g
Synonym 2-Amino-3-pyridinol, 2-Amino-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxy-2-aminopyridine, 3-Hydroxy-2-pyridinamine, 3-Hydroxypyridine-2-amine, NSC 136806
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
SMILES Nc1ncccc1O
IUPAC-Name 2-Aminopyridin-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
Formelmasse 110.048
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.