Learn More
2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]chinoxalin-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline-d3 |
| CAS | 1215363-28-2 |
| Summenformel | C10H6D3N5 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | IQx-d3, 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-d3, 2-Amino-3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxaline-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9N5/c1-15-7-3-2-6-8(13-5-4-12-6)9(7)14-10(15)11/h2-5H,1H3,(H2,11,14)/i1D3 |
| SMILES | NC1=NC2=C(N1C([2H])([2H])[2H])C=CC3=NC=CN=C32 |
| IUPAC-Name | 3-(Methyl-d3)-3H-imidazo[4,5-f]chinoxalin-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.23 |
| Formelmasse | 202.1 |