Learn More
2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole-d3 |
| CAS | 1189458-14-7 |
| Summenformel | C12 D3 H8 N3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-methyl-α-carboline-d3, 3-Methyl-9H-1,9-diazafluoren-2-amine-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11N3/c1-7-6-9-8-4-2-3-5-10(8)14-12(9)15-11(7)13/h2-6H,1H3,(H3,13,14,15)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1cc2c3ccccc3[nH]c2nc1N |
| IUPAC-Name | 3-(Trideuteriomethyl)-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.2543 |
| Formelmasse | 200.1141 |