Learn More
2-Amino-3-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027459
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4389-45-1
C8H9NO2
151.165
MFCD00007745
WNAJXPYVTFYEST-UHFFFAOYSA-N
3-methylanthranilic acid, 2-amino-3-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methyl, 2-amino-m-toluic acid, 2-amino-3-methyl benzoic acid, m-toluic acid, 2-amino, unii-8rgx6sqe9n, 2-amino-3-methylbenzoate
78101
CHEBI:80574
2-Amino-3-Methylbenzoesäure
CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4389-45-1
C8H9NO2
151.165
MFCD00007745
WNAJXPYVTFYEST-UHFFFAOYSA-N
3-methylanthranilic acid, 2-amino-3-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methyl, 2-amino-m-toluic acid, 2-amino-3-methyl benzoic acid, m-toluic acid, 2-amino, unii-8rgx6sqe9n, 2-amino-3-methylbenzoate
78101
CHEBI:80574
2-Amino-3-Methylbenzoesäure
CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 174°C to 177°C
Menge 1 g
Beilstein 2359694
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%