Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-nitro-4-picoline |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 136°C to 141°C |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 153.14 |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke