Learn More
2-Amino-3-picolin 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57760
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1603-40-3
C6H8N2
108.14
MFCD00006320
RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-picoline, 2-amino-3-methylpyridine, 2-pyridinamine, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinamine, 3-methyl-2-aminopyridine, 3-methyl-2-pyridylamine, 3-picoline, 2-amino, 2-amino-3-methyl pyridine, 2-amino-beta-picoline, pyridine, 2-amino-3-methyl
15347
3-Methylpyridin-2-Amin
CC1=C(N=CC=C1)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1603-40-3
C6H8N2
108.14
MFCD00006320
RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-picoline, 2-amino-3-methylpyridine, 2-pyridinamine, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinamine, 3-methyl-2-aminopyridine, 3-methyl-2-pyridylamine, 3-picoline, 2-amino, 2-amino-3-methyl pyridine, 2-amino-beta-picoline, pyridine, 2-amino-3-methyl
15347
3-Methylpyridin-2-Amin
CC1=C(N=CC=C1)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-picoline
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 32.0°C to 34.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 221.0°C to 222.0°C
Flammpunkt 111°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5813 to 1.5833
Menge 5 g
Beilstein 22, V,9, 272
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-picoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.