Learn More
2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10004192
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glass bottle
7521-41-7
C6H6N2O
122.127
MFCD01830382
NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
737633
2-aminopyridine-3-carbaldehyde
C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
7521-41-7
C6H6N2O
122.127
MFCD01830382
NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
737633
2-aminopyridine-3-carbaldehyde
C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95.0°C to 102.0°C
Farbe Yellow to Brown
Flammpunkt >300°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass bottle
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Powder, Crystals or Chunks
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.