Learn More
2-Amino-3-pyridinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033009
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
23612-57-9
C6H8N2O
124.14
MFCD05663510
FEIACFYXEWBKHU-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridin-3-yl methanol, 2-aminopyridine-3-methanol, 2-amino-3-hydroxymethylpyridine, 2-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-3-pyridinyl methanol, 2-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridine-3-yl-methanol
11159325
(2-aminopyridin-3-yl)methanol
NC1=NC=CC=C1CO
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
23612-57-9
C6H8N2O
124.14
MFCD05663510
FEIACFYXEWBKHU-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridin-3-yl methanol, 2-aminopyridine-3-methanol, 2-amino-3-hydroxymethylpyridine, 2-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-3-pyridinyl methanol, 2-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridine-3-yl-methanol
11159325
(2-aminopyridin-3-yl)methanol
NC1=NC=CC=C1CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-pyridinemethanol
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%