Learn More
2-Amino-4-[(4-fluorbenzyl)amino]-1-nitrobenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-[(4-fluorobenzyl)amino]-1-nitrobenzene |
| CAS | 1263404-74-5 |
| Summenformel | C13H12FN3O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | N1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-nitro-1,3-benzenediamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H12FN3O2/c14-10-3-1-9(2-4-10)8-16-11-5-6-13(17(18)19)12(15)7-11/h1-7,16H,8,15H2 |
| SMILES | Nc1cc(NCc2ccc(F)cc2)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-N-[(4-Fluorphenyl)methyl]-4-nitrobenzol-1,3-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 261.25 |
| Formelmasse | 261.0914 |