Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-4-(4-methylphenyl)-pyrimidin, 96 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 185.23 |
Reinheit (%) | 96% |