Learn More
2-Amino-4,6-dimethoxy-d6-pyrimidin, CDN
Artikelnummer. 30322767
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30322767 0.05 g 0.05 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322767 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND71350.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine-d6
CAS 1219803-92-5
Summenformel C6 D6 H3 N3 O2
Menge 0.05 g
Synonym 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine D6 (Dimethyl D6), 4,6-Di(methoxy-d3)-2-pyrimidinamine
InChI-Formel InChI=1 S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(OC([2 H])([2 H])[2 H])nc(N)n1
IUPAC-Name 4,6-Bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 161.191
Formelmasse 161.107 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity