Learn More
2-Amino-4-chlor-5-nitropyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-chloro-5-nitropyridine |
| CAS | 24484-96-6 |
| Summenformel | C5 H4 Cl N3 O2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-3-1-5(7)8-2-4(3)9(10)11/h1-2H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1cc(Cl)c(cn1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-5-nitropyridin-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 173.56 |
| Formelmasse | 172.9992 |