missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4-Chlor-6 -(4-morpholinyl)pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7033427
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
339016-18-1
C8H11ClN4O
214.653
MFCD00664697
CWKCJXZYXLANTB-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-6-morpholin-4-yl pyrimidin-2-amine, 4-chloro-6-4-morpholinyl-2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-morpholin-4-yl-pyrimidin-2-ylamine, 4-chloro-6-morpholinopyrimidin-2-amine, 2-amino-4-chloro-6-4-morpholinyl pyrimidine, 4-chloro-6-morpholino-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-chloro-6-4-morpholinyl, 4-chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidine-2-ylamine, 1,4-bipiperidin-3-ol, 4-chloro-6-morpholinopyrimidine-2-amine
1484288
4-Chlor-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-amin
C1COCCN1C2=CC(=NC(=N2)N)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
339016-18-1
C8H11ClN4O
214.653
MFCD00664697
CWKCJXZYXLANTB-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-6-morpholin-4-yl pyrimidin-2-amine, 4-chloro-6-4-morpholinyl-2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-morpholin-4-yl-pyrimidin-2-ylamine, 4-chloro-6-morpholinopyrimidin-2-amine, 2-amino-4-chloro-6-4-morpholinyl pyrimidine, 4-chloro-6-morpholino-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-chloro-6-4-morpholinyl, 4-chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidine-2-ylamine, 1,4-bipiperidin-3-ol, 4-chloro-6-morpholinopyrimidine-2-amine
1484288
4-Chlor-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-amin
C1COCCN1C2=CC(=NC(=N2)N)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloro-6-(4-morpholinyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 212°C to 214°C
Menge 250 mg
Formelmasse 214.66
Reinheit (%) 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'