Learn More
2-Amino-4-chlor-6-isopropylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493327
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493327 250 mg 250 Milligramm
11361899 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25997.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amino-4-Chlor-6-Isopropylpyrimidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoff verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73576-33-7
Summenformel C7H10ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 171.63
MDL-Nummer MFCD03840198
InChI-Schlüssel SPMMDFHRMVXLLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-isopropylpyrimidin-2-amine, 2-amino-4-chloro-6-isopropylpyrimidine, 6-chloro-4-methylethyl pyrimidine-2-ylamine, 4-chloro-6-propan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-chloro-6-isopropyl-pyrimidin-2-amine, 4-chloro-6-isopropyl-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-chloro-6-1-methylethyl, 4-chloro-6-prop-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-chloro-6-isopropyl-pyrimidin-2-ylamine, 4-chloro-6-1-methylethyl pyrimidin-2-amine
PubChem CID 2773619
IUPAC-Name 4-Chlor-6-Propan-2-ylpyrimidin-2-Amin
SMILES CC(C)C1=CC(Cl)=NC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloro-6-isopropylpyrimidine
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 171.63
Reinheit (%) 97%