Learn More
2-Amino-4-chlor-6-methoxypyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-54937
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
5734-64-5
C5H6ClN3O
159.57
MFCD00233535
VFEYBTFCBZMBAU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methoxy, 2-amino-6-chloro-4-methoxypyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy, 2-amino-4-methoxy-6-chloro pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-chloro-6-methoxylpyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy-pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-pyrimidin-2-ylamine
79811
4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
COC1=CC(Cl)=NC(N)=N1
5734-64-5
C5H6ClN3O
159.57
MFCD00233535
VFEYBTFCBZMBAU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methoxy, 2-amino-6-chloro-4-methoxypyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy, 2-amino-4-methoxy-6-chloro pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-chloro-6-methoxylpyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy-pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-pyrimidin-2-ylamine
79811
4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
COC1=CC(Cl)=NC(N)=N1
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 169°C to 176°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 159.57
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /