Learn More
2-Amino-4-chlor-6-methoxypyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10758172 5 g Glasflasche 5 Gramm
10596641 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 347090050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 5734-64-5
Summenformel C5H6ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 159.57
MDL-Nummer MFCD00233535
InChI-Schlüssel VFEYBTFCBZMBAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methoxy, 2-amino-6-chloro-4-methoxypyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy, 2-amino-4-methoxy-6-chloro pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-chloro-6-methoxylpyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy-pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 79811
IUPAC-Name 4-Chlor-6-methoxypyrimidin-2-amin
SMILES COC1=CC(Cl)=NC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 169°C to 176°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 159.57
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO– Nur für Forschungszwecke