Learn More
2-Amino-4-chlorpyridin, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 441460250
Weitere Details : CAS : 19798-80-2 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11916411
  • 166.00 € / 25 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 12-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
19798-80-2
129.57
RQMWVVBHJMUJNZ-UHFFFAOYSA-O
581866
NC1=CC(Cl)=CC=[NH+]1
C5H6ClN2
MFCD04113820
2-amino-4-chloropyridine, 4-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyridinamine, 4-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-4-chloro pyridine, 4-chloro-2-pyridinylamine, 2-amino-4-chloro-pyridine, 4-chloro-2-aminopyridine, 4-chlorpyridin-2-amin
4-Chlorpyridin-2-Amin
Spezifikation
2-Amino-4-chloropyridine
Glasflasche
130.0°C to 132.0°C
19798-80-2
100.0
C5H6ClN2
2-amino-4-chloropyridine, 4-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyridinamine, 4-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-4-chloro pyridine, 4-chloro-2-pyridinylamine, 2-amino-4-chloro-pyridine, 4-chloro-2-aminopyridine, 4-chlorpyridin-2-amin
NC1=CC(Cl)=CC=[NH+]1
129.57
128.56
97%
Authentic
Braun bis farblos
25g
96.0
96% min. (GC)
MFCD04113820
RQMWVVBHJMUJNZ-UHFFFAOYSA-O
4-Chlorpyridin-2-Amin
581866
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-chloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate