Learn More
2-Amino-4-chlorpyrimidin, 95 %, Acros Organics
Catalog Number 15289906
Click to view available options
Menge:
1 g
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloropyrimidine
CAS 3993-78-0
Schmelzpunkt 155°C to 160°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H4ClN3
Menge 1 g
Synonym 2-amino-4-chloropyrimidine, 2-amine-4-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyrimidinamine, 4-chloro-2-aminopyrimidine, 4-chloropyrimidine-2-amine, 4-chloro-pyrimidin-2-ylamine, 4-chloropyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-chloropyrimidine, 4-chloro-2-pyrimidineamine
InChI-Schlüssel DBGFGNCFYUNXLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)N
IUPAC-Name 4-Chlorpyrimidin-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 129.55
PubChem CID 223332
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-chloropyrimidine, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.