Learn More
2-Amino-4-chlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471118
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471118 5 g 5 Gramm
15481118 250 mg 250 Milligramm
15461118 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55007.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3993-78-0 | C4H4ClN3 | 129.547 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amin-4-Chlorpyrimidin ist ein Substrat, das in einer Palladium-katalysierten Zyanation mit Zink(II)-Zyanid verwendet wird. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3993-78-0
Summenformel C4H4ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 129.547
MDL-Nummer MFCD00038021
InChI-Schlüssel DBGFGNCFYUNXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloropyrimidine, 2-amine-4-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyrimidinamine, 4-chloro-2-aminopyrimidine, 4-chloropyrimidine-2-amine, 4-chloro-pyrimidin-2-ylamine, 4-chloropyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-chloropyrimidine, 4-chloro-2-pyrimidineamine
PubChem CID 223332
IUPAC-Name 4-Chlorpyrimidin-2-Amin
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloropyrimidine
Schmelzpunkt 155°C to 160°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 98%