Learn More
2-Amino-4-cyano-5-imidazolcarboxamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-cyano-5-imidazolecarboxamide |
| CAS | 125815-68-1 |
| Summenformel | C5 H5 N5 O |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5N5O/c6-1-2-3(4(7)11)10-5(8)9-2/h(H2,7,11)(H3,8,9,10) |
| SMILES | NC(=O)c1[nH]c(N)nc1C#N |
| IUPAC-Name | 2-Amino-4-cyano-1H-imidazol-5-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.13 |
| Formelmasse | 151.0494 |