Learn More
2-Amino-4-Fluorbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777272
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
446-32-2
C7H6FNO2
155.13
MFCD00075553
LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
2724967
2-Amino-4-fluorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
446-32-2
C7H6FNO2
155.13
MFCD00075553
LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
2724967
2-Amino-4-fluorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 188.0°C to 196.0°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(F)COOH
Menge 2.5 g
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.