missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-56723
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3977-29-5
C5H7N3O
125.13
MFCD00006095
KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
1532
CHEBI:58959
2-Amino-6-Methyl-1H-Pyrimidin-4-on
CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3977-29-5
C5H7N3O
125.13
MFCD00006095
KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
1532
CHEBI:58959
2-Amino-6-Methyl-1H-Pyrimidin-4-on
CC1=CC(=O)N=C(N1)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 24, 343
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'