Learn More
2-Amino-4-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15462219
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
33631-05-9
C5H6N2O
110.116
MFCD04114161
HQNIMNQVKVPZES-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-hydroxypyridine, 2-aminopyridin-4-ol, 2-amino-4-pyridinol, 4-pyridinol, 2-amino, 2-amino-pyridin-4-ol, zlchem 31, pubchem6677, acmc-1acz5, 4-hydroxypyridine-2-amine, 2-aminopyridin-4 1h-one
820936
2-Amino-1H-Pyridin-4-on
C1=CNC(=CC1=O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
33631-05-9
C5H6N2O
110.116
MFCD04114161
HQNIMNQVKVPZES-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-hydroxypyridine, 2-aminopyridin-4-ol, 2-amino-4-pyridinol, 4-pyridinol, 2-amino, 2-amino-pyridin-4-ol, zlchem 31, pubchem6677, acmc-1acz5, 4-hydroxypyridine-2-amine, 2-aminopyridin-4 1h-one
820936
2-Amino-1H-Pyridin-4-on
C1=CNC(=CC1=O)N
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe für die organische Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Färberfeld eingesetzt
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-hydroxypyridine
Farbe Gelb
Menge 5 g
Beilstein 385930
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest