Learn More
2-Amino-4-Methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10009621
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
26830-96-6
C8H8N2
132.17
MFCD00173706
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
2801276
2-Amino-4-Methylbenzonitril
CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
26830-96-6
C8H8N2
132.17
MFCD00173706
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
2801276
2-Amino-4-Methylbenzonitril
CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylbenzonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 132.17
Reinheit (%) 97%