Learn More
2-Amino-4-methylpyrimidin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amin-4-methylpyrimidin-5-boronsäurepinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Amin-4-methylpyrimidin-5-boronsäurepinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-amino-4-methylpyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4, 4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine-2-ylamine, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine-2-ylamine |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 235.09 |
Reinheit (%) | 96% |