Learn More
2-Amino-4-phenylthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024184
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2010-06-2
C9H8N2S
176.24
MFCD00039680
PYSJLPAOBIGQPK-UHFFFAOYSA-N
4-phenylthiazol-2-amine, 2-amino-4-phenylthiazole, phenthiazamine, 2-thiazolamine, 4-phenyl, 4-phenyl-2-thiazolamine, thiazole, 2-amino-4-phenyl, 4-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-phenyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-phenyl-1,3-thiazole, 4-phenyl-2-aminothiazole
40302
4-Phenyl-1,3-Thiazol-2-Amin
C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2010-06-2
C9H8N2S
176.24
MFCD00039680
PYSJLPAOBIGQPK-UHFFFAOYSA-N
4-phenylthiazol-2-amine, 2-amino-4-phenylthiazole, phenthiazamine, 2-thiazolamine, 4-phenyl, 4-phenyl-2-thiazolamine, thiazole, 2-amino-4-phenyl, 4-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-phenyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-phenyl-1,3-thiazole, 4-phenyl-2-aminothiazole
40302
4-Phenyl-1,3-Thiazol-2-Amin
C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-phenylthiazole
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 128609
Formelmasse 176.24
Reinheit (%) 98%