Learn More
2-Amino-4-thiazoleglyoxylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-thiazoleglyoxylic Acid |
| CAS | 73150-67-1 |
| Summenformel | C5H4N2O3S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-alpha-oxo-4-thiazoleacetic Acid, (2-Amino-4-thiazolyl)glyoxylic Acid, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)glyoxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4N2O3S/c6-5-7-2(1-11-5)3(8)4(9)10/h1H,(H2,6,7)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)C1=CSC(=N)N1 |
| IUPAC-Name | 2-(2-imino-3H-1,3-thiazol-4-yl)-2-oxoessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.16 |
| Formelmasse | 171.9943 |