Learn More
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzolthiol-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol Hydrochloride |
| CAS | 4274-38-8 |
| Summenformel | C7H6F3NS . HCl |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-Amino-4-mercaptobenzotrifluoride Hydrochloride, 4-Trifluoromethyl-2-aminothiophenol Hydrochloride, 2-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluenethiol Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6F3NS.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H |
| SMILES | SC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1N.[H]Cl |
| IUPAC-Name | 2-Amino-4-(trifluormethyl)benzolthiol-Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 229.65 |
| Formelmasse | 229 |