Learn More
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzolthiol-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30320480
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320480 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320480 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6293305G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol Hydrochloride
CAS 4274-38-8
Summenformel C7H6F3NS . HCl
Menge 5 g
Synonym 3-Amino-4-mercaptobenzotrifluoride Hydrochloride, 4-Trifluoromethyl-2-aminothiophenol Hydrochloride, 2-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluenethiol Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H6F3NS.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
SMILES SC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1N.[H]Cl
IUPAC-Name 2-Amino-4-(trifluormethyl)benzolthiol-Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 229.65
Formelmasse 229