Learn More
2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzothiazol-7-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4h-benzothiazol-7-one |
| CAS | 1629-95-4 |
| Summenformel | C9H12N2OS |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12N2OS/c1-9(2)3-5-7(6(12)4-9)13-8(10)11-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,10,11) |
| SMILES | CC1(C)CC(=O)c2sc(N)nc2C1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-5,5-dimethyl-4,6-dihydro-1,3-benzothiazol-7-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.27 |
| Formelmasse | 196.067 |