Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-5-Brom-2'-Fluorbenzophenon, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61882.03
Weitere Details : CAS : 1479-58-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408478
  • 29.20 € / 1 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 30-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1479-58-9
294.123
XCOKDXNGCQXFCV-UHFFFAOYSA-N
73865
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Br)N)F
C13H9BrFNO
MFCD00038380
2-amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone, 2-amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl methanone, methanone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl, 4-bromo-2-2-fluorobenzoyl aniline, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl ketone, 2-amino-5-bromo-2-fluorobenzophenone, 2-amino-5-bromo-phenyl-2-fluoro-phenyl-methanone, 2-amino-2-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromo-2'-fluoro benzophenone
(2-amino-5-bromphenyl)-(2-fluorphenyl)methanon
Spezifikation
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
1g
C13H9BrFNO
2-amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone, 2-amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl methanone, methanone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl, 4-bromo-2-2-fluorobenzoyl aniline, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl ketone, 2-amino-5-bromo-2-fluorobenzophenone, 2-amino-5-bromo-phenyl-2-fluoro-phenyl-methanone, 2-amino-2-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromo-2'-fluoro benzophenone
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Br)N)F
294.123
294.12
95%
100°C to 104°C
1479-58-9
MFCD00038380
XCOKDXNGCQXFCV-UHFFFAOYSA-N
(2-amino-5-bromphenyl)-(2-fluorphenyl)methanon
73865
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation