Learn More
2-Amino-5-Brombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081772
31.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5794-88-7
C7H6BrNO2
216.034
MFCD00007823
CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
79858
2-Amino-5-Brombenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5794-88-7
C7H6BrNO2
216.034
MFCD00007823
CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
79858
2-Amino-5-Brombenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
It is used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. Also used in the determination of cobalt, copper, nickel, and zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von NS5b-RNA-Polymerase-Inhibitoren des Hepatitis-C-Virus verwendet. Wird auch zur Bestimmung von Kobalt, Kupfer, Nickel und Zink verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼215°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 639028
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,1405
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 98%