Learn More
2-Amino-5-Brombenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052679
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20358-03-6
C7H5BrN2S
229.095
MFCD00577806
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromobenzothiazole, 5-bromobenzo d thiazol-2-amine, 5-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 5-bromo, 5-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-5-bromo-1,3-benzothiazole, pubchem21702, acmc-209f9a, 2-amino-5-bromo benzothiazole, 5-bromobenzothiazole-2-ylamine
13775785
5-Brom-1,3-benzothiazol-2-amin
C1=CC2=C(C=C1Br)N=C(S2)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20358-03-6
C7H5BrN2S
229.095
MFCD00577806
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromobenzothiazole, 5-bromobenzo d thiazol-2-amine, 5-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 5-bromo, 5-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-5-bromo-1,3-benzothiazole, pubchem21702, acmc-209f9a, 2-amino-5-bromo benzothiazole, 5-bromobenzothiazole-2-ylamine
13775785
5-Brom-1,3-benzothiazol-2-amin
C1=CC2=C(C=C1Br)N=C(S2)N
2-Amino-5-bromobenzothiazole is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-Brombenzothiazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromobenzothiazole
Schmelzpunkt 194°C to 198°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 229.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest