Learn More
2-Amin-5-brompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462437
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462437 5 g 5 Gramm
11472437 25 g 25 Gramm
11482437 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14280.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1072-97-5 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
2-Amino-5-bromopyridine is used for the synthesis of polycyclic azaarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amin-5-brompyridin wird zur Synthese polyzyklischer Azaarene verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform und Ethylacetat. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Lichtempfindlich. Unter Argon lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1072-97-5
Summenformel C5H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 173.013
MDL-Nummer MFCD00006323
InChI-Schlüssel WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyridine, 2-pyridinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridylamine, 5-bromo-2-aminopyridine, 5-bromo-2-pyridinamine, 5-bromopyridin-2-ylamine, unii-d5qe8xw52u, 5-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-bromo pyridine, d5qe8xw52u
PubChem CID 70622
IUPAC-Name 5-Bromopyridin-2-Amin
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromopyridine
Schmelzpunkt 135°C to 140°C
Menge 5 g
Beilstein 108737
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,chloroform,ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 98%