missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-brompyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2689897
23.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7752-82-1
C4H4BrN3
174
MFCD00012341
UHRHPPKWXSNZLR-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromopyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-aminopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-amine, 2-amino-5-bromo-pyrimidine, 5-bromopyrimidine-2-ylamine, 5-bromo-pyrimidin-2-ylamine
231310
5-Brompyrimidin-2-Amin
C1=C(C=NC(=N1)N)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7752-82-1
C4H4BrN3
174
MFCD00012341
UHRHPPKWXSNZLR-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromopyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo, 5-bromo-2-aminopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-amine, 2-amino-5-bromo-pyrimidine, 5-bromopyrimidine-2-ylamine, 5-bromo-pyrimidin-2-ylamine
231310
5-Brompyrimidin-2-Amin
C1=C(C=NC(=N1)N)Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromopyrimidine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 239°C to 244°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt >300°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 25, IV, 2125
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 174
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-bromopyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'