Learn More
2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315075
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315075 1 g 1 Gramm
15413877 250 mg 250 Milligramm
15403877 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11315075 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30135.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 246847-98-3 | C5H4ClFN2 | 146.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 246847-98-3
Summenformel C5H4ClFN2
Molekulargewicht (g/mol) 146.55
MDL-Nummer MFCD09878434
InChI-Schlüssel FPUPPVDVOFJSEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloro-3-fluoropyridine, 5-chloro-3-fluoro-2-pyridinamine, 2-amino-3-fluoro-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-fluoro, 5-chloro-3-fluoro-2-pyridylamine, 5-chloro-3-fluoro-pyridin-2-amine, pubchem9633, acmc-1ceu9, ksc554c5t, 2-pyridinamine,5-chloro-3-fluoro
PubChem CID 11665433
IUPAC-Name 5-Chlor-3-Fluorpyridin-2-Amin
SMILES NC1=NC=C(Cl)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Menge 1 g
Formelmasse 146.55
Reinheit (%) 98%