Learn More
2-Amino-5-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021832
24.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
635-21-2
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007838
IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
5-chloroanthranilic acid, 5-chloro-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-chloro, anthranilic acid, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzoic acid, unii-z2y66jmi31, 2-carboxy-4-chloroaniline, chembl36767, 5-amino-3-carboxy-1-chlorobenzene, 2-amino-5-chlorobenzoicacid
12476
2-Amino-5-Chlorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
635-21-2
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007838
IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
5-chloroanthranilic acid, 5-chloro-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-chloro, anthranilic acid, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzoic acid, unii-z2y66jmi31, 2-carboxy-4-chloroaniline, chembl36767, 5-amino-3-carboxy-1-chlorobenzene, 2-amino-5-chlorobenzoicacid
12476
2-Amino-5-Chlorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)N
2-Amino-5-chlorobenzoic acid is used in the preparation of disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs). Also used to produce 6-chloro-3H-quinazolin-4-one at temperature of 180°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-chlorbenzoesäure wird zur Herstellung krankheitsmodifizierender Antirheumatika (DMARD) verwendet. Es wird außerdem zur Herstellung von 6-Chlor-3H-chinazolin-4-on bei einer Temperatur von 180 °C verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼208°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 639027
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%