Learn More
2-Amino-5-chlorbenzoxazol 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 103380250
Weitere Details : CAS : 61-80-3 Netto-Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10020710
  • 189.30 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
61-80-3
168.58
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
6103
5-Chlor-1,3-Benzoxazol-2-Amin
C7H5ClN2O
MFCD00005770
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
CHEBI:35053
C1=CC2=C(C=C1Cl)N=C(O2)N
Spezifikation
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Glasflasche
180.0°C to 185.0°C
97%
96.0
97%
MFCD00005770
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
C1=CC2=C(C=C1Cl)N=C(O2)N
168.58
CHEBI:35053
Pulver
Authentic
Braun bis Gelbbraun
25g
61-80-3
100.0
C7H5ClN2O
15, 10399
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
5-Chlor-1,3-Benzoxazol-2-Amin
6103
168.58
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation