Learn More
2-Amino-5-chlorbenzoxazol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55101
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
61-80-3
C7H5ClN2O
168.58
MFCD00005770
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
6103
CHEBI:35053
5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
61-80-3
C7H5ClN2O
168.58
MFCD00005770
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine
6103
CHEBI:35053
5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 180.0°C to 185.0°C
Farbe Braun bis Gelbbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 10399
Formelmasse 168.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.