Learn More
2-Amin-5-Chlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55116
28.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1072-98-6
C5H5ClN2
128.56
MFCD00006324
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
66174
5-Chlorpyridin-2-Amin
C1=CC(=NC=C1Cl)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1072-98-6
C5H5ClN2
128.56
MFCD00006324
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
66174
5-Chlorpyridin-2-Amin
C1=CC(=NC=C1Cl)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chloropyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 134.0°C to 138.0°C
Farbe Beige bis Beige-Braun
Siedepunkt 127.0°C to 128.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 160°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel Cl(C5H3N)NH2
Menge 25 g
Beilstein 22, V,8, 451
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L water (20°C)
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-5-chloropyridine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.