Learn More
2-Amino-5-chlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-7077301
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
5428-89-7
C4H4ClN3
129.55
OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-chloro, 5-chloropyrimidine-2-ylamine, 5-chlorpyrimidin-2-amin, chloropyrimidinamine, zlchem 634, pubchem9619, acmc-1aya8
79479
5-Chlorpyrimidin-2-Amin
C1=C(C=NC(=N1)N)Cl
5428-89-7
C4H4ClN3
129.55
OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-chloro, 5-chloropyrimidine-2-ylamine, 5-chlorpyrimidin-2-amin, chloropyrimidinamine, zlchem 634, pubchem9619, acmc-1aya8
79479
5-Chlorpyrimidin-2-Amin
C1=C(C=NC(=N1)N)Cl
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chloropyrimidine
Schmelzpunkt 235.0°C to 238.0°C
Siedepunkt 314.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chloropyrimidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.