Learn More
2-Amino-5-chlorthiazol Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride is used as starting reagent in the synthesis of 2-chloro-6-methylimidazo[2,1-b]thiazole. It is used as reactant for preparation of biologically active thiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-Chlorothiazol-Hydrochlorid wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von 2-Chlor-6-Methylimidazo[2,1-b]Thiazol verwendet. Wird als Reaktant zur Herstellung biologisch aktiver Thiazol-Derivate verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Amino-5-Chlorothiazol-Hydrochlorid wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von 2-Chlor-6-Methylimidazo[2,1-b]Thiazol verwendet. Wird als Reaktant zur Herstellung biologisch aktiver Thiazol-Derivate verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride |
Schmelzpunkt | 168°C to 172°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 171.05 |
Reinheit (%) | 97% |