Learn More
2-Amino-5-ethylpyrazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-ethylpyrazine |
| CAS | 13535-07-4 |
| Summenformel | C6 H9 N3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9N3/c1-2-5-3-9-6(7)4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,9) |
| SMILES | CCc1cnc(N)cn1 |
| IUPAC-Name | 5-ethylpyrazin-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 123.156 |
| Formelmasse | 123.08 |